Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyProbes™ Streptavidin/biotinblokerende opløsning (1X)
Artikelnummer. 16553652
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 16553652
Brand: Invitrogen™ R37628
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
ReadyProbes Streptavidin/Biotin Blocking Solution blokerer endogene biotin-, biotinreceptorer og streptavidinbindingssteder i mange typer væv, hvilket reducerer baggrundssignalet i IHC-, ICC-, IF- og ISH-procedurer.
ReadyProbes Streptavidin/Biotin Blocking Solution blokerer endogene biotin, biotinreceptorer og streptavidinbindingssteder i mange typer væv, hvilket reducerer baggrundssignalet i immunhistokemi (IHC), immunocytokemi (ICC), immunfluorescens (IF) og in situ hybridisering (ISH) procedurer. Denne to-komponent opløsning (en streptavidin-blokerende opløsning og en biotin-blokerende opløsning) leveres i et klar-til-brug-—format, tilsæt blot et par dråber af streptavidin-komponenten og inkuber i 15 minutter, vask derefter og gentag med biotin-komponenten. ReadyProbes Streptavidin/Biotin Blocking Solution anvendes efter blokering af celler/væv med standard ikke-specifik blokeringsopløsning (f.eks. fortyndet serum), men før det primære antistoftrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blokerende løsning
Mængde 1 sæt
Produktlinje ReadyProbes
Indhold og opbevaring Et sæt, der indeholder 18 mL hver brugsklare (1 X) opløsninger af streptavidin (komponent A) og biotin (komponent B) i to klare LDPE dråbeflasker.
Opbevares (ved 2 °C til 8 °C.
Når produktet opbevares som anvist, kan det bruges i 6 måneder efter modtagelsen.
)
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is