Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyProbes™ Opløsningsmiddel-resistent Permanent Marking Pen
Artikelnummer. 17133773
Skift visning
Mængde:
5 kuglepenne
Artikelnummer. Mængde
17133773 5 kuglepenne
1 options
Artikelnummer. 17133773 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    898.00 DKK
    790.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 107.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Muliggør opløsningsmiddelbestandig skrivning på mattede glasmikroskopobjektglas.
  • De ReadyProbes Opløsningsmiddelbestandig Permanent Marking Pen muliggør opløsningsmiddelbestandig skrivning på matte glasmikroskopobjektglas.
  • Det er modstandsdygtigt over for de fleste opløsningsmidler, herunder alkoholer og xylen.
Bemærk: Denne markeringspen gør det muligt at skrive opløsningsmiddelbestandigt på den matte ende af objektglas. Almindeligt glas (ufrostet) eller glat plast anses ikke for at være passende overflader til at tilbageholde pennens blæk, da resterne let kan tørres af disse overflader. Brug af pennen på andre typer hårde overflader (såsom glat overflade med kryohætteglas eller Eppendorf rør) kunne producere skrift, der ikke er opløsningsmiddelresistent. Når det bruges på mattede glasmikroskopobjektglas, ReadyProbes Opløsningsmiddel-resistent Permanent Marking Pen er modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler, inklusive alkoholer og xylen. Sørg for at lade blækket tørre, før det udsættes for opløsningsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Permanent Markeringspen
Produktlinje ReadyProbes
Indhold og opbevaring Et sæt med 5 kuglepenne.
Opbevares ved stuetemperatur.
Når produktet opbevares som anvist, kan det bruges i 6 måneder efter modtagelsen.
Inkluderer 5 kuglepenne
Mængde 5 kuglepenne
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is