Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyProbes™ Reagens F-Actin Phalloidin-konjugater
Beskrivelse
Indeholder
2 x 2,5 ml dråbeflasker
ActinGreen 488 ReadyProbes Reagens er en selektiv, højaffinitet F-actin probe konjugeret til vores lyse, fotostabile, grøn-fluorescerende Alexa Fluor 488 farvestof. ActinGreen 488 reagens er en stuetemperatur-stabil opløsning af Alexa Fluor 488 Phalloidin (Kat. nr. A12379) pakket i en dråbeflaske. ActinRed 555 ReadyProbes Reagens er en sammenlignelig F-actin-farve konjugeret med det rød-orange fluorescerende farvestof tetramethylrhodamin (TRITC). ActinRed 555 reagens er en stuetemperatur-stabil opløsning af Rhodamine Phalloidin (Kat. nr. R415) pakket i en dråbeflaske.
Disse klar-til-brug løsninger kombinerer overlegen lysstyrke med enestående F-aktin-farvning. Phalloidin er et bi-cyklisk peptid, der almindeligvis anvendes i billeddannelsesapplikationer til selektivt at mærke F-actin. Fluorescensmærket phalloidin har adskillige fordele i forhold til antistoffer til actinmærkning, herunder praktisk talt identiske bindingsegenskaber med actin fra forskellige arter af planter og dyr og lav ikke-specifik binding.
Funktioner
- Højaffinitetsfarvning af F-actin med overlegen specificitet sammenlignet med antistofmetoder
- ActinGreen 488 excitation/emission: (495/518 nm), detekteret gennem standard GFP- og FITC-filtersæt
- ActinRed 555 excitation/emission: (540/565 nm), detekteret gennem standard RFP- og TRITC-filtersæt
- Brug modplet (dvs. DAPI eller NucBlue ReadyProbes reagens) som ønsket
ReadyProbes formatfordele
- Klar-til-brug formulering, —ingen grund til at fortynde, veje eller pipettere
- Brug blot to dråber pr. ml medium til at farve, inkuber 30 minutter, vask, og derefter billede
- Stabil ved stuetemperatur, hold —den ved hånden på bordpladen
Applikationer
- Til fikserede og permeabiliserede celler eller væv
- Fluorescensmikroskopi (IF/IHC/ICC)
- Screening med højt indhold, billedbehandling med højt indhold
- Flowcytometri
Forslag til brug
- Begge ActinRed 555 og ActinGreen 488-reagenser kan tilsættes direkte til fikserede celler i fuld medium eller bufferopløsninger
- I de fleste tilfælde er 2 dråber/ml og en inkubationstid –på 15-30 minutter tilstrækkelig til lys aktinfarvning; optimering kan dog være nødvendig for nogle celletyper, forhold og applikationer. I sådanne tilfælde skal du blot tilføje flere eller færre dråber, indtil den optimale farvningsintensitet er opnået.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | 2 x 2,5 ml dråbeflasker Opbevar kl≤ 25 °C. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 495/518 |
| Farvetype | Alexa Fluor™ 488 |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalt mikroskop, Floid™ Cellebilleddannelsessystem, fluorescensmikroskop, flowcytometer, Floid™ Celle billeddannelsessystem |
| Mængde | 1 sæt |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Oversigt | ActinGreen™ 488 ReadyProbes™ Reagens (AlexaFluor™ 488 phalloidin) |
| Emission | Synlig |
| Form | Væske |
| Vis mere |