Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyProbes™ F-Actin Mærkningsreagenser
Artikelnummer. 32214192
Skift visning
Farvetype:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ Plus 647
TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Excitationsbølgelængdeområde:
495/518
540/565
580/603
658/675
Pakningsstørrelse:
5ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farvetype Excitationsbølgelængdeområde Pakningsstørrelse
32214192 Alexa Fluor™ Plus 647 658/675 -
14879680 Alexa Fluor™ 488 495/518 5ml
15119325 TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate) 540/565 Hver
31935074 Alexa Fluor™ 568 580/603 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 32214192 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37179
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
ActinRed™ og ActinGreen™ ReadyProbes™ reagenser hjælper med lys, selektiv F-actin-mærkning i fikserede celler og væv. Den færdige pipet- eller dobbeltbrugsflaske muliggør dropwise dosering eller direkte pipettering for hurtig og fleksibel cytoskeletbilleddannelse.
ActinGreen 488-reagens ReadyProbes er en selektiv, høj-affinitet F-aktin-probe konjugeret til vores lyse, fotostabile, grøn-fluorescerende Alexa Fluor 488-farvestof. ActinGreen 488-reagens er en rumtemperaturstabil opløsning af Alexa Fluor 488 ActinGreen (Cat. Nej. A12379) pakket i en dråbeflaske. ActinRed 555 ReadyProbes Reagensen er en sammenlignelig F-actin-farvning konjugeret med det rød-orange fluorescerende farvestof tetramethylrhodamin (TRITC). ActinRed 555-reagens er en rumtemperaturstabil opløsning af Rhodamine F-actin-probe (Cat. Nej. R415) pakket i en dråbeflaske.
ActinRed 568-reagens ReadyProbes er vores højaffinitets F-aktin-probe, konjugeret med vores lyse, rød-fluorescerende Alexa Fluor 568-farvestof. Denne farve er pakket i en brugervenlig dråbe-valgfri flaske, så slutbrugere kan vælge enten at pipette ud af røret med den klassiske låg eller bruge dråbeflaskens spids til typiske ReadyProbes arbejdsgange.
ActinRed 647 ReadyProbes Reagent udnytter vores høj-affinitet F-aktin-probe konjugeret med vores klare Far-Red Alexa Fluor 647 Plus-farvestof, hvilket giver forbedret lysstyrke i forhold til klassiske Alexa Fluor 647 F-actin-probe-konjugater, i et brugervenligt format. ActinRed 647 ReadyProbes Reagens bør opbevares fra 2-8 °C på lang sigt og tilbyder også mulighed for at udnytte pipettering, hvis ønsket, via den dropper-valgfrie hætte.
Disse færdige løsninger kombinerer overlegen lysstyrke med enestående F-aktin-bejdse. ReadyProbes Actin har flere fordele i forhold til antistoffer til aktinmærkning, herunder næsten identiske bindingsegenskaber med actin fra forskellige plante- og dyrearter samt lav uspecifik binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Far Red
Koncentration Brugsklar
Indhold og opbevaring •1 dobbeltbrugsflaske
•Opbevar ved 15 °C til 30 °C
•Beskyt mod lys
•Frys ikke
Excitationsbølgelængdeområde 658/675
Farvetype Alexa Fluor™ Plus 647
Format Dobbeltbrugs dråbeflaske
Til brug med (applikation) Fixed Cell Imaging, High Content Screening, Fluorescensmikroskopi
Til brug med (udstyr) Konfokalmikroskop, EVOS™, CellInsight™ celleafbildningsinstrumenter, fluorescensmikroskop, flowcytometer
Antal prøver 75 Tests
Inkluderer Dropperspids, dropperkapsel
Reaktivitet F-aktin
Mængde 1 Flaske til dobbeltbrug
Volumen (metrisk) 6 mL
Detektionsmetode Fluorescens
Leveringstype Tilsæt 2 dråber (80 μl) pr. 1 ml medium
Emission 675 nm
Form Færdig vandløsning
Produktlinje ActinRed, ReadyProbes
Mål F-aktin Cytoskeleton
Teknik Cellemalingsanalyse
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Cellemærkning
Subcellulær lokalisering Cytoskelet
Cellepermeabilitet Faste celler
Synonym Phalloidin
Excitation 658 nm