Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyProbes™ F-Actin Mærkningsreagenser
Beskrivelse
Indeholder
2 x 2,5 ml dråbeflasker
ActinGreen 488-reagens ReadyProbes er en selektiv, høj-affinitet F-aktin-probe konjugeret til vores lyse, fotostabile, grøn-fluorescerende Alexa Fluor 488-farvestof. ActinGreen 488-reagens er en rumtemperaturstabil opløsning af Alexa Fluor 488 ActinGreen (Cat. Nej. A12379) pakket i en dråbeflaske. ActinRed 555 ReadyProbes Reagensen er en sammenlignelig F-actin-farvning konjugeret med det rød-orange fluorescerende farvestof tetramethylrhodamin (TRITC). ActinRed 555-reagens er en rumtemperaturstabil opløsning af Rhodamine F-actin-probe (Cat. Nej. R415) pakket i en dråbeflaske.
ActinRed 568-reagens ReadyProbes er vores højaffinitets F-aktin-probe, konjugeret med vores lyse, rød-fluorescerende Alexa Fluor 568-farvestof. Denne farve er pakket i en brugervenlig dråbe-valgfri flaske, så slutbrugere kan vælge enten at pipette ud af røret med den klassiske låg eller bruge dråbeflaskens spids til typiske ReadyProbes arbejdsgange.
ActinRed 647 ReadyProbes Reagent udnytter vores høj-affinitet F-aktin-probe konjugeret med vores klare Far-Red Alexa Fluor 647 Plus-farvestof, hvilket giver forbedret lysstyrke i forhold til klassiske Alexa Fluor 647 F-actin-probe-konjugater, i et brugervenligt format. ActinRed 647 ReadyProbes Reagens bør opbevares fra 2-8 °C på lang sigt og tilbyder også mulighed for at udnytte pipettering, hvis ønsket, via den dropper-valgfrie hætte.
Disse færdige løsninger kombinerer overlegen lysstyrke med enestående F-aktin-bejdse. ReadyProbes Actin har flere fordele i forhold til antistoffer til aktinmærkning, herunder næsten identiske bindingsegenskaber med actin fra forskellige plante- og dyrearter samt lav uspecifik binding.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | •2 x 2,5 ml dråbeflasker •Opbevar ved 15 °C til 30 °C •Beskyt mod lys •Frys ikke |
| Excitationsbølgelængdeområde | 495/518 |
| Farvetype | Alexa Fluor™ 488 |
| Format | Droppeflasker |
| Til brug med (applikation) | Fixed Cell Imaging, High Content Screening, Fluorescensmikroskopi |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalmikroskop, EVOS™, CellInsight™ celleafbildningsinstrumenter, fluorescensmikroskop, flowcytometer |
| Antal prøver | 75 Tests |
| Reaktivitet | F-aktin |
| Mængde | 2 dråbeflaske-sæt |
| Show More |