Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyProbes™ Mus-på-mus IgG-blokeringsløsning (30X)
Artikelnummer. 16680534
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16680534 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16680534 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 DKK
    2306.65 DKK / 1ml
    Spare 173.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ReadyProbes Mus-på-mus IgG-blokeringsopløsning blokerer endogen binding, når primært muse-IgG-antistof bruges til at mærke musevæv.
ReadyProbes Mus-på-mus IgG-blokeringsopløsning blokerer endogen binding, når primært muse-IgG-antistof bruges til at mærke musevæv. De fleste musevæv indeholder muse-IgG-antistoffer. Når et sekundært anti-muse-IgG-antistof anvendes på musevæv, kan antistoffet ikke skelne mellem de endogene muse-IgG-antistoffer og det primære museantistof, der anvendes til målproteinpåvisning. ReadyProbes Mus på mus IgG Blocking Solution reducerer bindingen af endogene antistoffer, hvilket resulterer i øget specifik detektion i immunhistokemi (IHC) og immunfluorescens (IF) applikationer. Dette reagens er kompatibelt med både fluorescerende og kromogene IHC-procedurer.
ReadyProbes Mus-på-mus IgG-blokeringsopløsning leveres i en 30X koncentration og fortyndes til en 1X arbejdskoncentration (2 dråber i 2,5 mL PBS eller TBS ). Denne opløsning anvendes ikke i stedet for en ikke-specifik blokeringsopløsning (f.eks. fortyndet serum), men bruges efter, at vævet allerede er blevet blokeret med en ikke-specifik opløsning og før det primære antistoftrin. Tilsæt blot 1X opløsningen til vævet og inkuber i 30-60 minutter ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blokerende løsning
Mængde 1 mL
Produktlinje ReadyProbes
Form Væske
Indhold og opbevaring Leveres som 1 ml opløsning ved 30 x koncentration i en LDPE dråbeflaske.
Opbevares (ved °2 C til °8 C Ved opbevaring som anvist, kan produktet bruges i 6 måneder efter
modtagelsen
.En flaske er tilstrækkelig til at behandle ca. 125-250 vævssnit.
)
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is