Få mere at vide
Thermo Scientific™ ReadyProbes™ Hydrofob barriere-pap pen
Artikelnummer. 17816781 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 penne (6 ml hver)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17816781 2 penne (6 ml hver) Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 17816781 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R3777
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
ReadyProbes Hydrophobic Barrier Pap Pen skaber en vandafvisende barriere, når den bruges på et mikroskopglas eller en dæksle.
  • ReadyProbes Hydrophobic Barrier Pap Pen skaber en vandafvisende barriere, når den bruges på et mikroskopglas eller dækslede
  • Ved let at tegne et rektangel eller en cirkel omkring vævssektionen eller cellerne på mikroskopglasset kan vandige inkubationsreagenser opbevares inde i cirklen eller rektanglet
  • Spar værdifulde reagenser ved at inkubere med mindre volumen
  • Pennen kan også bruges til at holde reagenser adskilt, når mere end én vævssektion monteres på et mikroskopglas
  • Den lyseblå barrierelinje er varmebestandig og kompatibel med de fleste immunohistokemiske (IHC), immunocytokemiske (ICC), immunofluorescens (IF) og in situ hybridiseringsreagenser (ISH), herunder detergentindeholdige reagenser
  • Det er uopløseligt i alkohol og acetone, men kan fjernes med oprensningsmiddel (f.eks. xylen)
  • Når den påføres som anvist, vil spidsen, der følger med hver pen, danne en 3 mm bred linje
  • Pennedesignet sikrer, at spidsen kan bevæge sig, og at spidsen ikke sidder fast på selve pennen
  • I nogle tilfælde kan spidsen under forsendelse falde ud og falde ud. Sæt blot spidsen tilbage i pennens hals og brug den efter de medfølgende instruktioner
  • Pen-resterne fluorescerer – og påfører den hydrofobe barriere et par millimeter fra vævssektion eller celler, så det forstyrrer ikke billeddannelsen
Sådan bruger du
  • Dup pennens spids på et stykke køkkenrulle for at sikre, at strømmen af den hydrofobe væske ikke afbrydes.
  • Tegn let en cirkel eller rektangel rundt om vævet/cellerne 2-4 gange med en tyk linje, mens du holder et par millimeter afstand fra vævet/cellernes kant
  • Lad linen tørre i 20-30 minutter ved stuetemperatur
  • Gentag processen, hvis det er nødvendigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 penne (6 ml hver)
Til brug med (applikation) Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC), Immunfluorescens (IF)
Produktlinje ReadyProbes
Indhold og opbevaring Opbevar ved stuetemperatur, væk fra sollys eller andre varmekilder.