Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyProbes™ Avidin/biotinblokerende opløsning (1X)
Artikelnummer. 17152534
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17152534 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17152534 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37627
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Blokerer endogene biotin, biotinreceptorer og avidinbindingssteder i mange typer væv, hvilket reducerer baggrundssignalet i immunhistokemi (IHC), immunocytokemi (ICC), immunfluorescens (IF) og in situ hybridisering (ISH) procedurer
  • ReadyProbes Avidin/Biotin Blocking Solution blokerer endogene biotin, biotinreceptorer og avidinbindingssteder i mange typer væv, hvilket reducerer baggrundssignalet i immunhistokemi (IHC), immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF) og in situ hybridisering (ISH) procedurer.
  • Denne to-komponent opløsning (en avidin-blokerende opløsning og en biotin-blokerende opløsning) leveres i et klar-til-brug-—format, bare tilsæt et par dråber af avidin-komponenten og inkuber i 15 minutter, vask derefter og gentag med biotin-komponenten.
  • ReadyProbes Avidin/Biotin Blocking Solution anvendes efter blokering af celler/væv med standard ikke-specifik blokeringsopløsning (f.eks. fortyndet serum), men før det primære antistoftrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Avidin/biotinblokerende opløsning
Mængde 1 sæt
Produktlinje ReadyProbes
Indhold og opbevaring Et sæt indeholdende 18 mL hver brugsklare (1X) opløsninger af avidin (komponent A) og biotin (komponent B) i to klare LDPE dråbeflasker.
Opbevares ved 2 –8 °C.
Når produktet opbevares som anvist, kan det bruges i 6 måneder efter modtagelsen.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is