Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyLabel™ Antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 18785455
Mængde:
5 x 100μ g af IgG
5 x 20 μg of IgG
5 x 20μ g
5 x 20μ g af IgG
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 514
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 700
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 750
Biotin
Ingen
Artikelnummer. 18785455
Brand: Invitrogen™ R10709
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ReadyLabel Antistofmærkningssæt muliggør hurtig, bekvem mærkning af hyldevare-antistoffer og cellekultursupernatanter uden forudgående oprensning af antistofopløsningen.
ReadyLabel Antistofmærkningssæt muliggør hurtig, bekvem mærkning af hyldevare-antistoffer og cellekultursupernatanter uden forudgående oprensning af antistofopløsningen. Hvert kit indeholder alt det nødvendige for at udføre 5 mærkningsreaktioner og vil producere oprensede antistofkonjugater uden oprensningstrinnet.
hver ReadyLabel Antistofmærkningssæt, 100μ g indeholder alt det nødvendige for at udføre 5 mærkningsreaktioner og vil producere oprensede antistofkonjugater uden oprensningstrinnet. Sættet kan bruges til at mærke antistoffer i opløsninger indeholdende BSA eller andre stabiliserende proteiner og antistoffer i en primær aminholdig buffer, såsom Tris eller glycin, eller endda cellekultursupernatanter uden forudgående oprensning af den antistofholdige opløsning. En reaktiv farvedel binder sig effektivt til primære aminer af antistoffer for at danne stabile, kovalent bundne antistof-farvestof-konjugater.
Alexa Fluor farvestoffer producerer antistofkonjugater, der typisk er lysere med bedre fotostabilitet og lavere pH-følsomhed i forhold til traditionelle farvestoffer (f.eks. FITC). I modsætning til andre farvestoffer er fluorescensen af Alexa Fluor konjugater er ufølsomme over for pH mellem 4 og 10. Alexa Fluor-mærkede antistoffer kan bruges til applikationer, herunder mikroskopi, flowcytometri, western blotting, ELISA , og indirekte FISK.
ReadyLabel Antistofmærkningssæt tilbyder følgende fordele:
  • Bekvemmelig —mærkning tager en time med mindre end 20 minutters praktisk tid
  • Alsidighedsmærkning —kan udføres på IgG-antistoffer, uanset art, isotype eller opbevaringsbuffer
  • Tilpasning —ReadyLabel Flex Antibody Labeling Kits er designet til brug med en bred vifte af amin-reaktive etiketter, inklusive Alexa Fluor farvestoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antistofproduktion og -mærkning
Produkttype Antistofmærkningssæt
Mængde 5 x 20μ g af IgG
Til brug med (udstyr) Flowcytometer, fluorescensmikroskop
Produktlinje ReadyLabel
Kemisk reaktivitet Amin
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 488
Farve Grøn
Må kun benyttes til forskning.
Korrektion af produktindhold
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato