Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyLabel™ Antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 18755435
Skift visning
Mængde:
5 x 100μ g af IgG
5 x 20 μg
5 x 20 μg IgG
5 x 20μ g
5 x 20μ g af IgG
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor 420
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 514
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 700
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 750
Biotin
Ingen
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Etiket eller farvestof
18755435 5 x 100μ g af IgG Alexa Fluor 647
18785455 5 x 20μ g af IgG Alexa Fluor 488
18725475 5 x 100μ g af IgG Alexa Fluor 488
17903101 5 x 20 μg IgG Alexa Fluor 647
18745435 5 x 20μ g af IgG Biotin
18785385 5 x 100μ g af IgG Biotin
18041683 5 x 20μ g af IgG Ingen
18041663 5 x 100μ g af IgG Ingen
30245080 5 x 20μ g Alexa Fluor 514
30245274 5 x 20μ g Alexa Fluor Plus 555
30245024 5 x 20μ g Alexa Fluor 594
30245137 5 x 20μ g Alexa Fluor 700
30245465 5 x 20μ g Alexa Fluor Plus 750
30284185 5 x 20 μg Alexa Fluor 420
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18755435 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. R10713
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ReadyLabel Antistofmærkningssæt muliggør hurtig, bekvem mærkning af hyldevare-antistoffer og cellekultursupernatanter uden forudgående oprensning af antistofopløsningen.
ReadyLabel Antistofmærkningssæt muliggør hurtig, bekvem mærkning af hyldevare-antistoffer og cellekultursupernatanter uden forudgående oprensning af antistofopløsningen. Hvert kit indeholder alt det nødvendige for at udføre 5 mærkningsreaktioner og vil producere oprensede antistofkonjugater uden oprensningstrinnet.
hver ReadyLabel Antistofmærkningssæt, 100μ g indeholder alt det nødvendige for at udføre 5 mærkningsreaktioner og vil producere oprensede antistofkonjugater uden oprensningstrinnet. Sættet kan bruges til at mærke antistoffer i opløsninger indeholdende BSA eller andre stabiliserende proteiner og antistoffer i en primær aminholdig buffer, såsom Tris eller glycin, eller endda cellekultursupernatanter uden forudgående oprensning af den antistofholdige opløsning. En reaktiv farvedel binder sig effektivt til primære aminer af antistoffer for at danne stabile, kovalent bundne antistof-farvestof-konjugater.
Alexa Fluor farvestoffer producerer antistofkonjugater, der typisk er lysere med bedre fotostabilitet og lavere pH-følsomhed i forhold til traditionelle farvestoffer (f.eks. FITC). I modsætning til andre farvestoffer er fluorescensen af Alexa Fluor konjugater er ufølsomme over for pH mellem 4 og 10. Alexa Fluor-mærkede antistoffer kan bruges til applikationer, herunder mikroskopi, flowcytometri, western blotting, ELISA , og indirekte FISK.
ReadyLabel Antistofmærkningssæt tilbyder følgende fordele:
  • Bekvemmelig —mærkning tager en time med mindre end 20 minutters praktisk tid
  • Alsidighedsmærkning —kan udføres på IgG-antistoffer, uanset art, isotype eller opbevaringsbuffer
  • Tilpasning —ReadyLabel Flex Antibody Labeling Kits er designet til brug med en bred vifte af amin-reaktive etiketter, inklusive Alexa Fluor farvestoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Til brug med (applikation) Antistofproduktion og -mærkning
Produkttype Antistofmærkningssæt
Mængde 5 x 100μ g af IgG
Til brug med (udstyr) Flowcytometer, fluorescensmikroskop
Produktlinje ReadyLabel
Kemisk reaktivitet Amin
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 647
Farve Langt-rød
Må kun benyttes til forskning.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.