Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyLabel™ Antistofmærkningssæt
Beskrivelse
ReadyLabel Antistofmærkningssæt muliggør hurtig, bekvem mærkning af hyldevare-antistoffer og cellekultursupernatanter uden forudgående oprensning af antistofopløsningen. Hvert kit indeholder alt det nødvendige for at udføre 5 mærkningsreaktioner og vil producere oprensede antistofkonjugater uden oprensningstrinnet.
hver ReadyLabel Antistofmærkningssæt, 100μ g indeholder alt det nødvendige for at udføre 5 mærkningsreaktioner og vil producere oprensede antistofkonjugater uden oprensningstrinnet. Sættet kan bruges til at mærke antistoffer i opløsninger indeholdende BSA eller andre stabiliserende proteiner og antistoffer i en primær aminholdig buffer, såsom Tris eller glycin, eller endda cellekultursupernatanter uden forudgående oprensning af den antistofholdige opløsning. En reaktiv farvedel binder sig effektivt til primære aminer af antistoffer for at danne stabile, kovalent bundne antistof-farvestof-konjugater.
Alexa Fluor farvestoffer producerer antistofkonjugater, der typisk er lysere med bedre fotostabilitet og lavere pH-følsomhed i forhold til traditionelle farvestoffer (f.eks. FITC). I modsætning til andre farvestoffer er fluorescensen af Alexa Fluor konjugater er ufølsomme over for pH mellem 4 og 10. Alexa Fluor-mærkede antistoffer kan bruges til applikationer, herunder mikroskopi, flowcytometri, western blotting, ELISA , og indirekte FISK.
ReadyLabel Antistofmærkningssæt tilbyder følgende fordele:
- Bekvemmelig —mærkning tager en time med mindre end 20 minutters praktisk tid
- Alsidighedsmærkning —kan udføres på IgG-antistoffer, uanset art, isotype eller opbevaringsbuffer
- Tilpasning —ReadyLabel Flex Antibody Labeling Kits er designet til brug med en bred vifte af amin-reaktive etiketter, inklusive Alexa Fluor farvestoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Antistofproduktion og -mærkning |
| Produkttype | Antistofmærkningssæt |
| Mængde | 5 x 100μ g af IgG |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometer, fluorescensmikroskop |
| Produktlinje | ReadyLabel™ Flex |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Etiket eller farvestof | Ingen |
| Farve | Farveløs |
Må kun benyttes til forskning.