Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyLabel™ Antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 17903101
Skift visning
Mængde:
5 x 100μ g af IgG
5 x 20 μg
5 x 20 μg IgG
5 x 20μ g
5 x 20μ g af IgG
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor 420
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 514
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 700
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 750
Biotin
Ingen
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Etiket eller farvestof
17903101 5 x 20 μg IgG Alexa Fluor 647
18785455 5 x 20μ g af IgG Alexa Fluor 488
18725475 5 x 100μ g af IgG Alexa Fluor 488
18755435 5 x 100μ g af IgG Alexa Fluor 647
18745435 5 x 20μ g af IgG Biotin
18785385 5 x 100μ g af IgG Biotin
18041683 5 x 20μ g af IgG Ingen
18041663 5 x 100μ g af IgG Ingen
30245080 5 x 20μ g Alexa Fluor 514
30245274 5 x 20μ g Alexa Fluor Plus 555
30245024 5 x 20μ g Alexa Fluor 594
30245137 5 x 20μ g Alexa Fluor 700
30245465 5 x 20μ g Alexa Fluor Plus 750
30284185 5 x 20 μg Alexa Fluor 420
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17903101 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R10710
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
ReadyLabel Antistofmærkningssæt muliggør hurtig, bekvem mærkning af hyldevare-antistoffer og cellekultursupernatanter uden forudgående oprensning af antistofopløsningen.
ReadyLabel Antistofmærkningssæt muliggør hurtig, bekvem mærkning af hyldevare-antistoffer og cellekultursupernatanter uden forudgående oprensning af antistofopløsningen. Hvert kit indeholder alt det nødvendige for at udføre 5 mærkningsreaktioner og vil producere oprensede antistofkonjugater uden oprensningstrinnet.
Hvert ReadyLabel Antistofmærkningskit, 100 μg, indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at udføre 5 mærkningsreaktioner og vil producere rensede antistofkonjugater uden oprensningstrin. Kittet kan bruges til at mærke antistoffer i opløsninger, der indeholder BSA eller andre stabiliserende proteiner og antistoffer i en primær aminholdige buffer såsom Tris eller glycin, eller endda cellekultur-supernatanter, uden forudgående rensning af den antistofholdige opløsning. En reaktiv farvestofgruppe binder effektivt til primære aminer af antistoffer for at danne stabile, kovalent bundne antistoffarvekonjugater.
Alexa Fluor farvestoffer producerer antistofkonjugater, der typisk er lysere med bedre fotostabilitet og lavere pH-følsomhed sammenlignet med traditionelle farvestoffer (f.eks. FITC). I modsætning til andre farvestoffer er fluorescensen i Alexa Fluor konjugater ufølsomme over for pH mellem 4 og 10. Alexa Fluor-mærkede antistoffer kan anvendes til anvendelser som mikroskopi, flowcytometri, western blotting ELISA og indirekte FISH.
ReadyLabel Antistofmærkningssæt tilbyder følgende fordele:
  • Bekvemmelighedsmærkning—tager en time med mindre end 20 minutters hands-on tid
  • Alsidighedsmærkning—kan udføres på IgG-antistoffer, uanset art, isotype eller lagringsbuffer
  • Tilpasning—ReadyLabel Flex Antistofmærkningssæt er designet til brug med et bredt udvalg af amin-reaktive etiketter, herunder Alexa Fluor farvestoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Produktion og mærkning af antistoffer
Produkttype Antistofmærkningssæt
Mængde 5 x 20 μg IgG
Til brug med (udstyr) Flowcytometer, fluorescensmikroskop
Produktlinje ReadyLabel
Kemisk reaktivitet Amin
Opløselighed DMSO (Dimethylsulfoxid)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 647
Farve Far-red
Må kun benyttes til forskning.