Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyCount™ Pletter
Artikelnummer. 17198855
Skift visning
Type:
Dead Cell Stain
Levedygtighed Plet
Nuklear bejdse
Farve:
Blå
Grøn/Rød
Rød
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Farve
17198855 Dead Cell Stain Rød
17108865 Nuklear bejdse Blå
17118865 Levedygtighed Plet Grøn/Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17198855 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A49903
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De ReadyCount pletter er bord-stabile fluorescerende reagenser til Countess II FL og 3 FL automatiserede celletællere. De er klar til brug for at muliggøre hurtig og nem automatiseret optælling af kerneholdige celler eller isolerede kerner.
ReadyCount pletter er fluorescerende cellefarvninger, der er specifikt optimeret til brug på de automatiserede celletællere Countess II FL og Countess 3 FL. Disse bord-stabile reagenser er klar til brug nukleare pletter, der kan blandes 1:1 med celleprøver. De er designet til hurtig og nem tælling af kerneholdige celler og isolerede kerner, hvilket muliggør øget nøjagtighed ved brug af fluorescensbaseret tælletilstand ved optælling af blandede cellepopulationer eller prøver, der indeholder celleaffald.
Funktioner af fluorescerende ReadyCount pletter:
  • Præcis —eliminerer fejlen forbundet med at skabe stamopløsninger og fortyndingsserier
  • Fleksibel —optimeret til brug i både Countess II FL og Countess 3 FL automatiserede celletællere udstyret med DAPI, GFP, RFP eller Texas Red (TxR) lysterninger
  • Hurtigt —pletter celler ind< 5 minutter
  • Praktisk —opbevaring på din bordplade, ingen frysning/optøning nødvendig, brug ved at blande 1:1 v/v med celleprøve
  • Alsidig —farvning og tæl kerneholdige celler eller isolerede kerner til RNA-sekventering og genekspressionsapplikationer i enkeltcelleanalysearbejdsgange
ReadyCount pletter virker i tre enkle trin:
  • Bland 10μ L af celleprøve med 10μ L af ReadyCount farves og inkuberes i op til 5 minutter
  • Pipet 10μ L af den farvede celleprøve i et grevindekammerobjektglas
  • Indsæt objektglasset i grevindeinstrumentet
Få nøjagtige celletællinger
Det fluorescerende ReadyCount reagenser giver mulighed for specifik farvning af kerneholdige celler i en blandet population, hvorved kompleksiteten reduceres og forbedres tæl-til-optælling og prøve-til-prøve-repeterbarhed i automatiseret celletælling, når de matches til den relevante EVOS™ lys terning.
Forbedre downstream enkeltcelleanalyse
Nøjagtige tællinger af levedygtige celler er afgørende, når der udføres RNA-sekventering og enkeltcelleanalyse. Farvning med fluorescerende ReadyCount pletter og ved hjælp af Countess™ 3 FL-baseret tælletilstand muliggør detektion af alle fluorescerende objekter, hvilket resulterer i mere nøjagtige tællinger og levedygtighedsmålinger for prøver med snavs eller ude af fokusceller i lysfelt. Karakterisering af isolerede kerner er også påkrævet for scATAC-Seq, en metode til at studere kromatintilgængelighed i hele genomet. For nøjagtigt at tælle isolerede kerner anbefales det at bruge fluorescerende ReadyCount pletter i stedet for trypanblå. Trypanblåt kan føre til overtælling af kerner på grund af affaldsfarvning.
Det fluorescerende ReadyCount pletmuligheder omfatter:
  • ReadyCount Red Dead Cell Stain er en bord-stabil rød fluorescerende farvning optimeret til farvning af døde kerneceller i Countess II FL eller Countess 3 FL automatiserede celletællere. Traditionelle synlige røde filtersæt som f.eks EVOS RFP eller Texas Red light cubes er velegnede til brug med ReadyCount Red Dead Cell Stain (propidiumiodid).
  • ReadyCount Blue Nuclear Stain er en bord-stabil blå fluorescerende farvning optimeret til farvning af nukleerede celler i Countess II FL eller Countess 3 FL automatiserede celletællere. Traditionelle DAPI-filtersæt som f.eks EVOS DAPI lysterning er velegnet til brug med ReadyCount Blue Nuclear Stain (Hoechst 33342).
  • ReadyCount Green/Red Dead Viability Stain er en bord-stabil grøn og rød fluorescerende farvekombination optimeret til farvning af kerneholdige celler for at måle levedygtigheden i Countess II FL eller Countess 3 FL automatiserede celletællere. Traditionelle FITC- eller GFP-filtersæt som f.eks EVOS GFP lysterning er velegnet til at spændende og opdage den grønne plet (acridin orange), mens den EVOS Texas Red (TxR) lysterning er velegnet til farven af røde blodlegemer (propidiumiodid). Grøn angiver levende celler, mens rød repræsenterer døde celler. Fordi disse farvestoffer kun farver kerneholdige celler, ReadyCount Green/Red Dead Viability Stain er nyttig til at opnå nøjagtige tællinger af levedygtige celler til RNA-sekventering og enkeltcelleanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Dead Cell Stain
Produktlinje ReadyCount
Kompatibilitet Grevinde II FL> 1.0.249; Grevinde 3 FL≥ 1.0.296.782
Til brug med (udstyr) Grevinde II FL, Grevinde 3 FL
Farve Rød
Indhold og opbevaring ReadyCount™ Red Dead Cell Stain, 1 x 1 mL hætteglas
Stabil ved stuetemperatur.
Mængde 100 analyser