Få mere at vide
Cytiva Ready-to-Go™ You-Prime First-Strand Beads
Artikelnummer. 10166214 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Artikelnummer. 10166214
Brand: Cytiva 27926401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Halvtreds præformulerede, enkeltdosis førstestrengs reaktionsblandingskugler færdigpakket i hvide, tyndvæggede 0,5 ml rør, der er kompatible med de fleste termiske cykler. Hvert rør indeholder to perler, der indeholder buffer, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, murin revers transkriptase, RNase-hæmmer og RNase/DNase-fri BSA. Indeholder også fem kontrolblandingsperler pakket i røde rør indeholdende globin-mRNA, buffer og to globinspecifikke PCR-primere til evaluering af ydeevnen af reaktionsblandingskuglerne og PCR-amplifikationen.
Anvendes til syntese af førstestrengs cDNA-skabeloner fra totalt RNA eller polyadenyleret RNA under anvendelse af en primer efter eget valg. Cytiva Life Sciences™ Ready-to-Go™ You-Prime First-Strand Beads er perfekte til RT-PCR-applikationer.
  • Foruddispenserede, omgivelsestemperaturstabile, enkeltdosis-reaktionsperler minimerer pipetteringsfejl, undgår krydskontaminering og sikrer optimal ydeevne
  • Hver førstestrengsreaktion kræver kun tilsætning af RNA i DEPC-behandlet vand og en brugervalgt førstestrengsprimer
  • Førstestrengsreaktion kan primes med oligo(dT)-primere, tilfældige primere såsom pd(N)6 eller brugerdefinerede primere komplementære til en specifik mRNA-sekvens
  • Betingelserne for denne reaktion er blevet optimeret til at tillade fuldlængde transkription af RNA'er på 7 kb eller mere i længden
  • Det endelige reaktionsvolumen er 33 L, μnår det er rekonstitueret
  • Ideel til forskningsapplikationer, der bruger PCR til at detektere og kvantificere eukaryotisk RNA fra en række prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sættet indeholder 50 præformulerede enkeltdosis-reaktionsperler, færdigpakket i tyndvæggede 0,5 ml rør, der er kompatible med de fleste termiske cykler. Til syntese af førstestrengs cDNA-skabeloner fra totalt RNA eller polyadenyleret RNA under anvendelse af en valgfri primer.
Til brug med (applikation) Første-Strand
Inkluderer Halvtreds præformulerede, enkelt-dosis førstestrengede reaktionsblandingsperler færdigpakket i hvide, tyndvæggede 0,5 ml rør, der er kompatible med de fleste termiske cyklere, hvert rør indeholder to perler, der indeholder buffer, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, murin revers transkriptase, RNase-inhibitor og RNase-inhibitor
Antal reaktioner 50
Produkttype Ready-To-Go You-Prime First-Strand-perler
Mængde 50 reaktioner