Få mere at vide
Cytiva Ready-To-Go™ RT-PCR perler
Shop alle Cytiva produkter
Format:
0,2 ml rør
0,2 ml rør med hængslet hætte
0,5 ml rør
Antal reaktioner:
96
100
Volumen:
200 μL
500 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reagenser er optimeret til cDNA-syntese i fuld længde (> 7,5 kb) og optimal følsomhed fra PCR
- Leveres i enten tyndvæggede 0,5 ml eller 0,2 ml rør/plader, der er kompatible med de fleste termocyklere
- Leveres med både pd(N)6 og oligo(dT) primere for fleksibilitet
- Ready-To-Go-fremstillingsprocessen låser ydeevnen for fremragende reproducerbarhed med mindre risiko for pipetteringsfejl og kontaminering
- Langsigtet omgivelsestemperaturstabilitet forenkler forsendelsen og fjerner ethvert behov for opbevaring i fryseren
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperaturstabile perler indeholdende buffer, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, ca. 2 enheder Taq DNA-polymerase, M-MLV omvendt Transcriptase RNAguard (svin) og stabilisatorer (herunder RNase/DNase-fri BSA). Ambient i pose med tørremiddel |
| Format | 0,5 ml rør |
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR |
| Antal reaktioner | 100 |
| Volumen | 500 μL |