Få mere at vide
Cytiva Ready-To-Go™ GenomiPhi HY DNA-amplifikationskit
Artikelnummer. 12987160 Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
24
96
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12987160
Brand: Cytiva 25660324
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
illustra Klar til at gå GenomiPhi HY DNA Amplification Kit tilbyder yderst effektiv og repræsentativ hel-genom amplifikation med 40 til 60++g udbytte fra nanogram mængder af DNA-prøve.
illustra Klar til at gå GenomiPhi HY DNA Amplification Kit er en del af Phi29 DNA polymerase familien af produkter fra Cytiva .
  • Repræsentativ amplifikation af hele genomet.
  • Præformulerede, prædispenserede, enkeltdosis, frysetørrede kager til hurtig reaktionsopsætning og større reproducerbarhed.
  • Hurtig og enkel automationsvenlig protokol; ingen termocykler påkrævet.
  • Forsendelse og opbevaring ved stuetemperatur giver nem adgang og reduceret CO2-fodaftryk.
  • Giver højkvalitets-DNA (f.eks. til high-throughput genotyping og DNA-arkivering).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar sættet ved omgivelsestemperatur. Når det er åbnet, skal du lukke posen med Ready-To-Go helt igen GenomiPhi V3 DNA-amplifikationskit kager. For at sikre maksimal holdbarhed og optimal ydeevne anbefales opbevaring i ekssikkator
Oversigt illustra Klar til at gå GenomiPhi HY DNA Amplification Kit tilbyder yderst effektiv og repræsentativ hel-genom amplifikation med 40 til 60μ g udbytte fra nanogram mængder af DNA-prøve.
Til brug med (applikation) Genomisk DNA-amplifikation
Inkluderer 1 x 2,6 ml 2X denatureringsbuffer, 3 x 8-brønds strimler Ready-To-Go™ GenomiPhi HY-kager, 1 x hætteglaskontrol-DNA, 12 strimler med 8 hvælvede hætter
Antal reaktioner 24
Produkttype illustra Klar til at gå GenomiPhi HY DNA Amplification Kit 24 reaktioner
Størrelse > 10 kb
Test tid 4 h