Få mere at vide
Ready-Made LB Agar Powder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
pH(3.5%, H2O): 7.0 ± 0.2
Contents:
- Casein Peptone: 10gm/L
- Yeast Extract: 5gm/L
- Sodium Chloride: 5gm/L
- Agar: 15gm/L
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Powder |
| Produkttype | Agar |
| Til brug med (applikation) | Propagation of Bacteria |
| Emballagetype | Plastic Bottle |
| Mængde | 1 kg |