Få mere at vide
IKA™ Reaktorbeholder
Artikelnummer. 16228151 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16228151 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 16228151 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003602000
 Begrænset vare
På lager
Til brug med LR 1000 Lab Reactor. Inkluderer ankeromrører og låg udstyret med 3 x NS 14 beholdere, 1 x NS 29, inklusive 2 x NS 14, 1 x NS 29 indslebne glaspropper og klemmer og 1 x NS 14 jordforbindelse til vakuumventil.
  • Inkluderer ankeromrører LR 1000.11
  • Forseglingsmateriale: FKM
  • Låg udstyret med: 3x NS 14 beholdere, 1x NS 29, inklusive 2x NS 14, 1x NS 29 indslebne glaspropper og klemmer, 1x NS 14 jordforbindelse til vakuumventil
  • Max volumen: 1000 ml
  • Materiale i kontakt med medium: AISI 316L, borosilikatglas 3.3, PTFE, FKM
  • Maks. arbejdstemperatur for produktet inde i beholderen: 120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 ml
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Materiale Borosilikatglas, PTFE, FKM
Materiale (forsegling) FKM
Vægt (metrisk) 5.42 kg
Til brug med (udstyr) Laboratoriereaktor
Inkluderer Låg udstyret med: 3x NS 14 beholdere,, 1x NS 29, inklusive 2x NS 14,, 1x NS 29 indslebne glaspropper og klemmer,, 1x NS 14 jordforbindelse til vakuumventil