missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reactive Red 4 |
| CAS | 17681-50-4 |
| Molekylær formel | C32H19ClN8Na4O14S4 |
| Synonym | C.I. 18105, Cibacron Brilliant Red 3B-A |
| InChI nøgle | HMBFFLCYQUKBIW-UHFFFAOYSA-J |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC4=C(C=CC(=C4)NC5=NC(=NC(=N5)NC6=CC=C(C=C6)S(=O)(=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)[O-])C3=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | tetrasodium;5-benzamido-3-[[5-[[4-chloro-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonatophenyl]hydrazinylidene]-4-oxonaphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 995.195 |
| PubChem CID | 44134921 |
| Formel vægt | 995.2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?