Få mere at vide
Reactive Red 195, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reactive Red 195 |
| CAS | 93050-79-4 |
| Molekylær formel | C31H19ClN7Na5O19S6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Bezaktive Red S 3B, CBFIX Reactive Red ME 4B 150%, Evermax Magenta SF-B, Reactive Red 195, Reactive Red M 3BE, Reactofix Red ME 4BL, Red M 3BE, Red ME 4B 150%, Red ME 4BL, Ruikesu Red HF 3BX, Ryvalon Red 3B, Sumifix Supra Red 3BF, Sunfix Supra Red S 3B-SPE, Synozol Red HF 6BN |
| InChI formel | InChI=1S/C31H24ClN7O19S6.5Na/c32-29-35-30(33-16-3-1-4-17(13-16)59(41,42)10-9-58-64(55,56)57)37-31(36-29)34-22-14-18(60(43,44)45)11-15-12-24(62(49,50)51)26(27(40)25(15)22)39-38-21-8-7-19-20(28(21)63(52,53)54)5-2-6-23(19)61(46,47)48;;;;;/h1-8,11-14,40H,9-10H2,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H2,33,34,35,36,37);;;;;/q;5*+1/p-5/b39-38+;;;;; |
| SMIL | OC1=C2C(C=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C2NC3=NC(NC4=CC=CC(S(CCOS(=O)(O[Na])=O)(=O)=O)=C4)=NC(Cl)=N3)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C1/N=N/C5=C(S(=O)(O[Na])=O)C6=CC=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C6C=C5 |
| IUPAC navn | sodium (E)-2-((3-((4-chloro-6-((7-((1,5-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)sulfonyl)ethyl sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 1136.28 |
| Formel vægt | 1134.82 |