Få mere at vide
Reaktiv ferroin, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- FERROIN INDICATOR
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,10-phenanthroline