Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Reactive Blue 4, farvestofindhold min. 35 %
Artikelnummer. 11459723
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459723 25 g 25g
11469723 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459723 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A12911.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13324-20-4 | C23H14Cl2N6O8S2 | 637.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13324-20-4
Molekylær formel C23H14Cl2N6O8S2
Molekylvægt (g/mol) 637.42
MDL nummer MFCD00001218
InChI nøgle RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 61205; Procion™ Blue MX-R
PubChem CID 25863
IUPAC navn 1-amino-4-[3-[(4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfoanilino]-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsyre
SMIL NC1=C(C=C(NC2=CC=C(C(NC3=NC(Cl)=NC(Cl)=N3)=C2)S(O)(=O)=O)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reactive Blue 4
Navn note dye content ≈40%
Formel vægt 637.44
Lugt Odorless
Mængde 25 g