Få mere at vide
Mettler Toledo™ Genaktiveringsløsning
Artikelnummer. 12787491
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12787491 25 ml 25ml
1 options
Artikelnummer. 12787491 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51350104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 DKK
    208.95 DKK / 25ml
    Spare 34.05 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Type Genaktiveringsløsning
Mængde 25 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Regeneration solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride