Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsbeholdere, sfæriske, med tilbagetrækningsventil
Artikelnummer. 11592224
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
0,5 l
1 l
2 l
4 l
6 l
10 l
20 l
Diameter (metrisk) Udvendig:
85 mm
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Inkluderer:
Lab Flange 100 LF
Lab Flange 150 LF
Lab Flange 200 LF
Lab Flange 60 LF
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Inkluderer
11592224 4 l 206 mm Lab Flange 100 LF
11502234 6 l 236 mm Lab Flange 100 LF
11512234 10 l 280 mm Lab Flange 100 LF
11522234 20 l 350 mm Lab Flange 100 LF
11532234 6 l 236 mm Lab Flange 150 LF
11542234 10 l 280 mm Lab Flange 150 LF
11552224 0,25 l 85 mm Lab Flange 60 LF
11552234 20 l 350 mm Lab Flange 150 LF
11562224 0,5 l 105 mm Lab Flange 60 LF
11562234 6 l 236 mm Lab Flange 200 LF
11572224 1 l 131 mm Lab Flange 60 LF
11572234 10 l 280 mm Lab Flange 200 LF
11582224 2 l 165 mm Lab Flange 100 LF
11582234 20 l 350 mm Lab Flange 200 LF
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11592224 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 06008279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7310.00 DKK
    6057.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 1252.67 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Uden eksamen
  • Med laboratorieflange LF
  • Med rille
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Andre størrelser på forespørgsel
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 l
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 360 mm
Inkluderer Lab Flange 100 LF
Diameter (metrisk) Udvendig 206 mm