Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsbeholdere, sfæriske, med tilbagetrækningsventil
Artikelnummer. 11502234
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
0,5 l
1 l
2 l
4 l
6 l
10 l
20 l
Diameter (metrisk) Udvendig:
85 mm
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Inkluderer:
Lab Flange 100 LF
Lab Flange 150 LF
Lab Flange 200 LF
Lab Flange 60 LF
Artikelnummer. 11502234
Brand: Lenz Laborglasintrumente 06008285
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Uden eksamen
  • Med laboratorieflange LF
  • Med rille
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Andre størrelser på forespørgsel
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 l
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 385 mm
Inkluderer Lab Flange 100 LF
Diameter (metrisk) Udvendig 236 mm