Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsbeholdere, sfæriske, med termostatisk kappe
Diameter (metrisk) Udvendig:
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Højde (metrisk):
155 mm
180 mm
215 mm
260 mm
295 mm
340 mm
355 mm
420 mm
Inkluderer:
Lab Flange 100 LF, konnektor GL 18
Lab Flange 100 LF, konnektor KF 15
Lab Flange 150 LF, konnektor GL 18
Lab Flange 200 LF, Konnektor KF 15
Lab Flange 60 LF, konnektor GL 14
Lab Flange 60 LF, konnektor KF 15
Description
- Uden eksamen
- Med laboratorieflange LF
- Med rille, med to stik (med gevind GL 14 /GL 18 eller kugleflanger KF 15)
- Lavet af DURAN™ rør
- Andre størrelser på forespørgsel
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Materiale | Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 260 mm |
| Inkluderer | Lab Flange 100 LF, konnektor GL 18 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 206 mm |