Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsbeholdere, sfæriske, med termostatisk kappe
Artikelnummer. 10710435
Diameter (metrisk) Udvendig:
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Højde (metrisk):
155 mm
180 mm
215 mm
260 mm
295 mm
340 mm
355 mm
420 mm
Inkluderer:
Lab Flange 100 LF, konnektor GL 18
Lab Flange 100 LF, konnektor KF 15
Lab Flange 150 LF, konnektor GL 18
Lab Flange 200 LF, Konnektor KF 15
Lab Flange 60 LF, konnektor GL 14
Lab Flange 60 LF, konnektor KF 15
Artikelnummer. 10710435
Brand: Lenz Laborglasintrumente 06020273
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Uden eksamen
  • Med laboratorieflange LF
  • Med rille, med to stik (med gevind GL 14 /GL 18 eller kugleflanger KF 15)
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Andre størrelser på forespørgsel
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 260 mm
Inkluderer Lab Flange 100 LF, konnektor GL 18
Diameter (metrisk) Udvendig 206 mm