Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsbeholdere cylindriske med termostatisk og vakuumkappe og udtræksventil
Beskrivelse
- Med eksamen
- Med laboratorieflange LF, med not
- Med to stik (med kugleflanger KF 15 /KF 25)
- Lavet af DURAN™ rør
- Andre størrelser på forespørgsel
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Materiale | Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 460 mm |
| Inkluderer | Stik KF 25 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 250 mm |