Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsbeholdere, cylindriske, med termostatisk og vakuumkappe og udtræksventil
Artikelnummer. 11993751
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,1 l
0,25 l
0,5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11993751 0,25 l
11903761 0,5 l
11983751 0,1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11993751 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 06061149
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med eksamen
  • Med laboratorieflange LF
  • Med rille
  • Med to stik (med kugleflanger KF 15 /KF 25)
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Andre størrelser på forespørgsel
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,25 l
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 335 mm
Mængde 1 stk.