Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsbeholdere, cylindriske, med termostatisk kappe og udtræksventil
Artikelnummer. 11592284
Skift visning
Højde (metrisk):
245 mm
275 mm
Inkluderer:
Stik GL 14
Stik KF 15
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Inkluderer
11592284 245 mm Stik KF 15
11566954 245 mm Stik GL 14
11532294 275 mm Stik KF 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11592284 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 06031137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8350.00 DKK
    6606.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 1743.04 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med eksamen
  • Med laboratorieflange LF
  • Med rille
  • Med to stik (med gevind GL 14 /GL 18 eller kugleflanger KF 15 / KF 25)
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Andre størrelser på forespørgsel
  • Leveres med 2 plastoliven GL14/18 og skruelåg
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.1 L
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 245 mm
Inkluderer Stik KF 15