Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsbeholdere, cylindriske, med termostatisk kappe
Artikelnummer. 10646470
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,1 l
0,25 l
Inkluderer:
Lab Flange 100 LF, konnektor GL 18
Lab Flange 100 LF, konnektor KF 15
Lab Flange 60 LF, konnektor GL 14
Lab Flange 60 LF, konnektor KF 15
Højde (metrisk):
135 mm
160 mm
190 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Højde (metrisk)
10646470 0,1 l Lab Flange 60 LF, konnektor GL 14 -
10515880 0,25 l Lab Flange 100 LF, konnektor GL 18 160 mm
11502254 0,25 l Lab Flange 100 LF, konnektor KF 15 160 mm
11562244 0,1 l Lab Flange 60 LF, konnektor KF 15 135 mm
11572244 0,25 l Lab Flange 60 LF, konnektor KF 15 190 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10646470 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 06010137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4300.00 DKK
    3399.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 900.92 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med eksamen
  • Med laboratorieflange LF
  • Med rille, med flad bund
  • Med to stik (med gevind GL 14 /GL 18 eller kugleflanger KF 15 /KF 25)
  • Lavet af DURAN™ rør, andre størrelser på forespørgsel
  • Leveres med 2 plastoliven GL14/18 og skruelåg
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,1 l
Materiale Duran Glas
Inkluderer Lab Flange 60 LF, konnektor GL 14