Få mere at vide
Greiner Bio-One Reaction Tubes
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Maks. RCF:
18.000 x g (rotor med fast vinkel)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Beskrivelse
- Free of heavy metals
- Disposable
- Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
- Autoclavable to 121°C for 20 min.
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Attached |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Translucent |
| Materiale | Polypropylene |
| Emballage | 500/Pack |
| Bund form | Conical |
| Maks. RCF | 18.000 x g (rotor med fast vinkel) |