Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reaktionsbuffer for phi29 DNA-polymerase (10X)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ 10X Buffer for phi29 DNA Polymerase is the optimal buffer recommended for use with highly processive phi29 DNA polymerase.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reaktionsbuffer |
| Til brug med (applikation) | Isoterm forstærkning |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |
| Indhold og opbevaring | •10X reaktionsbuffer til Phi29 DNA-polymerase (5 x 1,0 ml) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 10X |