Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små glasreaktionshætteglas
Artikelnummer. 11732257 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11732257
Brand: Thermo Scientific™ TS13100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas i Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul.
Bruge Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas i Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul. En indvendig kegle gør håndtering af små prøver i disse hætteglas let og bekvemt. Den ekstra tykke glasvæg forstørrer prøven, hvilket gør disse hætteglas ideelle til at observere kemiske reaktioner. Reacti-hætteglas fås i en række forskellige størrelser af klart og ravfarvet glas og leveres med Thermo Scientific™ Open-Top skruelåg og PTFE/gummi skiver.
Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas er ideelle til:
  • Rester isolation
  • Afledt forberedelse
  • Maksimal prøveudtagning
  • Fugtbeskyttelse
  • Opbevaring af prøver
  • Nedbør
  • Centrifugeringer
  • Opløsningsmiddel fordampning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0,1 ml
Septum PTFE/Rubber
Trådstil Indvendig
Produktlinje Reacti-Vial
Volumen (metrisk) i alt 0.1 mL
Lukketype Skruelåg (åben top) med septum
Mængde 12 Pk.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 8-425
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.