Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas i Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul.
Bruge Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas i Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul. En indvendig kegle gør håndtering af små prøver i disse hætteglas let og bekvemt. Den ekstra tykke glasvæg forstørrer prøven, hvilket gør disse hætteglas ideelle til at observere kemiske reaktioner. Reacti-hætteglas fås i en række forskellige størrelser af klart og ravfarvet glas og leveres med Thermo Scientific™ Open-Top skruelåg og PTFE/gummi skiver.
- Rester isolation
- Afledt forberedelse
- Maksimal prøveudtagning
- Fugtbeskyttelse
- Opbevaring af prøver
- Nedbør
- Centrifugeringer
- Opløsningsmiddel fordampning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 3 ml |
| Septum | PTFE/Rubber |
| Trådstil | Indvendig |
| Produktlinje | Reacti-Vial |
| Volumen (metrisk) i alt | 3 mL |
| Lukketype | Skruelåg (åben top) med septum |
| Mængde | 12 Pk. |
| Lukkestørrelse | 20-425 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.