Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små glasreaktionshætteglas
Artikelnummer. 11507350 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
11507350 1 ml Ravgul Pakke med 12
11517350 5 ml Ravgul Pakke med 12
11732257 0,1 ml Klar Pakke med 12
11742257 0,3 ml Klar Pakke med 12
11517360 1 ml Klar -
11527360 3 ml Klar Pakke med 12
11547360 10 ml Klar Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11507350 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS13097
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Bruge Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas i Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul.
Bruge Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas i Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul. En indvendig kegle gør håndtering af små prøver i disse hætteglas let og bekvemt. Den ekstra tykke glasvæg forstørrer prøven, hvilket gør disse hætteglas ideelle til at observere kemiske reaktioner. Reacti-hætteglas fås i en række forskellige størrelser af klart og ravfarvet glas og leveres med Thermo Scientific™ Open-Top skruelåg og PTFE/gummi skiver.
Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas er ideelle til:
  • Rester isolation
  • Afledt forberedelse
  • Maksimal prøveudtagning
  • Fugtbeskyttelse
  • Opbevaring af prøver
  • Nedbør
  • Centrifugeringer
  • Opløsningsmiddel fordampning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1 ml
Septum PTFE/Gummi
Trådstil Indvendig
Produktlinje Reacti-Vial
Volumen (metrisk) i alt 1 mL
Lukketype Skruelåg (åben top) med septum
Mængde 12 Pk.
Lukkestørrelse 13-425
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Produkttype Hætteglas
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.