Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Fordamper PTFE-coatede nåle
Artikelnummer. 11517490 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk) nål:
102 mm
152 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) nål Pakningsstørrelse
11517490 152 mm Pakke med 9
11507490 102 mm Pakke med 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11517490 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS18786
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Brug disse nåle til at levere gas og fordampe prøver på Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Fordamper.
Bruge Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ PTFE-coatede nåle til at levere gas og fordampe prøver på Reacti-Vap Fordampere. Disse stumpe, 19-gauge, rustfri stålnåle reducerer krydskontaminering og korrosion, når de fordamper opløsningsmidler, der indeholder stærke syrer. Nålene var specielt designet til Reacti-Vap Fordampere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE-belagt
Oversigt 9 Pakke
Nålemåler 19 G
Længde (engelsk) Nål 6 tommer
Produkttype Sprøjtenål
Længde (metrisk) nål 152 mm
Til brug med (udstyr) Reacti-Vap Fordampere
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.