Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ fordampere
Artikelnummer. p-4529223 Shop alle Thermo Scientific produkter
Havne:
27 porte
9 porte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11541064
Brand: Thermo Scientific™ TS18825
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilføj fordampning til Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ opvarmnings- og omrøringsmodulet til derivatisering eller andre mindre reaktioner.
Udfør enkel, effektiv fordampning ved hjælp af Thermo Scientifics Reacti-Vap-fordampere. Denne præcisionsbearbejdede gasmanifold udfører samtidig eller separat levering af ikke-reaktiv tryksat gas til prøver i Thermo Scientific Reacti-Vap Therm-modulet. Fordamperen monteres ganske enkelt på Reacti-Therm-modulet. Fordampningshovedet vipper tilbage for nem påsætning og fjernelse af nålen.
PTFE-belagte nåle er tilgængelige til anvendelser med stærke syrer. Hver Reacti-Vap-nål har en Luer-Lok™-nav til lækagesikker fastgørelse til Reacti-Vap-fordampere. Nålene fås i længer på 4 in. og 6 in. Reacti-Vap PTFE-coatede nåle, der udelukkende er fremstillet til brug i Reacti-Vap-fordampere, er stumpende, 19-gauge nåle i rustfrit stål, der reducerer krydskontaminering og korrosion ved fordampning af opløsningsmidler, der indeholder stærke syrer.
Reacti-Vap PTFE-coatede nåle, der udelukkende er fremstillet til brug i Reacti-Vap-fordampere, er stumpende, 19-gauge nåle i rustfrit stål, der reducerer krydskontaminering og korrosion ved fordampning af opløsningsmidler, der indeholder stærke syrer.
Ideelle anvendelser
  • Generel prøveinkubation og fordampning i en række forskellige rør- og hætteglasstørrelser
  • Silylerings-, alkylerings- og acyleringsderivatiseringsreaktioner til GC-prøveforberedelse.
Reacti-Therm derivateringssystem til prøver
Det komplette derivatiseringssystem kombinerer opvarmning, omrøring og fordampning i et alsidigt, modulært system, der nemt kan konfigureres til din anvendelse. Systemet består af (sælges separat):
  • Reacti-Therm varme-/omrøringsmodul
  • Reacti-Vap fordampermodul
  • Reacti-Blocks, Reacti-Vial magnetomrørere og Reacti-Vial små reaktionshætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Reacti-Therm-moduler med enkelt blok
Havne 9 porte
Produkttype Evaporatorer
Temperatur (metrisk) Omgivende temperatur fra +10 °C til 200 °C
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.