Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ fordampere
Artikelnummer. 11551064 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Havne:
27 porte
9 porte
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Havne Pakningsstørrelse
11551064 27 porte Hver
11541064 9 porte Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11551064 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS18826
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tilføj fordampning til Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ opvarmnings- og omrøringsmodulet til derivatisering eller andre mindre reaktioner.
Udfør enkel, effektiv fordampning ved hjælp af Thermo Scientifics Reacti-Vap-fordampere. Denne præcisionsbearbejdede gasmanifold udfører samtidig eller separat levering af ikke-reaktiv tryksat gas til prøver i Thermo Scientific Reacti-Vap Therm-modulet. Fordamperen monteres ganske enkelt på Reacti-Therm-modulet. Fordampningshovedet vipper tilbage for nem påsætning og fjernelse af nålen.
PTFE-belagte nåle er tilgængelige til anvendelser med stærke syrer. Hver Reacti-Vap-nål har en Luer-Lok™-nav til lækagesikker fastgørelse til Reacti-Vap-fordampere. Nålene fås i længer på 4 in. og 6 in. Reacti-Vap PTFE-coatede nåle, der udelukkende er fremstillet til brug i Reacti-Vap-fordampere, er stumpende, 19-gauge nåle i rustfrit stål, der reducerer krydskontaminering og korrosion ved fordampning af opløsningsmidler, der indeholder stærke syrer.
Reacti-Vap PTFE-coatede nåle, der udelukkende er fremstillet til brug i Reacti-Vap-fordampere, er stumpende, 19-gauge nåle i rustfrit stål, der reducerer krydskontaminering og korrosion ved fordampning af opløsningsmidler, der indeholder stærke syrer.
Ideelle anvendelser
  • Generel prøveinkubation og fordampning i en række forskellige rør- og hætteglasstørrelser
  • Silylerings-, alkylerings- og acyleringsderivatiseringsreaktioner til GC-prøveforberedelse.
Reacti-Therm derivateringssystem til prøver
Det komplette derivatiseringssystem kombinerer opvarmning, omrøring og fordampning i et alsidigt, modulært system, der nemt kan konfigureres til din anvendelse. Systemet består af (sælges separat):
  • Reacti-Therm varme-/omrøringsmodul
  • Reacti-Vap fordampermodul
  • Reacti-Blocks, Reacti-Vial magnetomrørere og Reacti-Vial små reaktionshætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med TrReacti-Therm-moduler med tre blokke
Havne 27 porte
Produkttype Evaporatorer
Temperatur (metrisk) Omgivende temperatur fra +10 °C til 200 °C
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.