Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gasregulatorer til Reacti-Vap™ Fordampere
Artikelnummer. 15224613 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
1/4 tomme Rørfitting
1/8 tommer Rørfitting
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
15224613 1/8 tommer Rørfitting Hver
15234613 1/4 tomme Rørfitting Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15224613 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60181625
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse gasregulatorer til at levere den rigtige mængde gas til prøvefordampning ved hjælp af Thermo Scientific™ ReactiVap™ Fordamper.
Lever den rigtige mængde gas til din Thermo Scientific™ ReactiVap™ Fordamper ved hjælp af disse gasregulatorer. De Reacti-Vap Fordamper leverer tryksat gas til nemt og effektivt at fordampe prøver til gaskromatografi (GC) analyse. Vælg mellem gasregulatorer med 1/8 tomme eller 1/4 tomme rørfitting.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Reacti-Vap Fordampere
Inkluderer 1/8 tommer Rørfitting
Produkttype Gasregulator
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.