Beskrivelse
Brug disse termometre til at måle temperaturen i tørre blokvarmere af Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul.
Mål temperaturen i tørre blokvarmere af Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul og andet laboratorieudstyr ved hjælp af Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Termometre. Termometrene er kviksølvfri og alkoholfyldte for større sikkerhed. PTFE-belægning sikrer, at glas er uigennemtrængeligt for ætsende materialer. De fås i to forskellige temperaturområder.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Termometer |
| Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C til 200 °C |
| Til brug med (udstyr) | Tørre blokvarmere og andre instrumenter |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.