Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Termometre
Artikelnummer. 11537510 Shop alle Thermo Scientific produkter
Driftstemperatur (metrisk):
0 °C til 100 °C
0 °C til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11537510
Brand: Thermo Scientific™ TS18914
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse termometre til at måle temperaturen i tørre blokvarmere af Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul.
Mål temperaturen i tørre blokvarmere af Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul og andet laboratorieudstyr ved hjælp af Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Termometre. Termometrene er kviksølvfri og alkoholfyldte for større sikkerhed. PTFE-belægning sikrer, at glas er uigennemtrængeligt for ætsende materialer. De fås i to forskellige temperaturområder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Termometer
Driftstemperatur (metrisk) 0 °C til 100 °C
Til brug med (udstyr) Tørre blokvarmere og andre instrumenter
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.