Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Magnetomrørere til Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas
Artikelnummer. 11587450 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
0,3 og 1 ml Reacti-hætteglas
3, 5 og 10 ml Reacti-hætteglas
Oversigt:
6 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Oversigt Pakningsstørrelse
11587450 3, 5 og 10 ml Reacti-hætteglas 6 Pakke Pakke med 6
11597450 0,3 og 1 ml Reacti-hætteglas 6 Pakke Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11587450 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS16000
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Brug disse trekantede rørestave for hurtigere reaktionstider og jævn blanding i hætteglas med Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatiseringssystem.
Brug disse trekantede rørestave til hurtigere reaktionstider og jævn blanding af små prøver i hætteglas med konisk bund af Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatiseringssystem. Rørestavene giver samtidig omrøring af prøver i flere hætteglas, når de bruges sammen med en Reacti-Therm Varme-/omrøringsmodul udstyret med passende Reacti-Block Alu blokke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 6 Pakke
Til brug med (udstyr) 3, 5 og 10 ml Reacti-hætteglas
Produkttype Magnetomrørere
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.