Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ varme- og omrøringsmodul
Artikelnummer. 11567500 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Enkeltblok opvarmnings- og omrøringsmodul
Enkeltblok opvarmningsmodul
Fjernaflæst temperatursonde
Tredobbeltblok opvarmnings- og omrøringsmodul
Tredobbeltblok opvarmningsmodul
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11567500 Fjernaflæst temperatursonde Hver
11531064 Tredobbeltblok opvarmningsmodul Hver
11521064 Tredobbeltblok opvarmnings- og omrøringsmodul Hver
11511064 Enkeltblok opvarmningsmodul Hver
11577500 Enkeltblok opvarmnings- og omrøringsmodul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11567500 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS18820
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Udfør derivatisering og andre mindre reaktioner pålideligt og nemt.
Udfør derivatisering og andre mindre reaktioner pålideligt og nemt ved hjælp af Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ opvarmnings- og omrøringsmodul. Dette modul har tørre blokvarmere, der giver ensartet, stabil opvarmning fra 10™200 °C. Reacti-Therm opvarmeren/omrøreren fås i —fire modeller, enkelt- og tredobbelt-blokstørrelse med enten opvarmningskapacitet eller opvarmnings- og omrøringskapacitet. Dette alsidige system er kompatibelt med en bred vifte af udskifteligt tilbehør til små prøver inden for en række applikationer.
Ideelle applikationer
  • Generel prøveinkubation og fordampning i en række forskellige rør- og hætteglasstørrelser
  • Derivatiseringsprocesser til silylering, alkylering og acylering til GC-prøveforberedelse.
  • Proteinhydrolyse og vakuumhydrolysereaktioner til aminosyreanalyse med HPLC
Yderligere funktioner
  • LED-display: match digitalt display med termometer i blokken for at kalibrere temperaturindstillingspunktet
  • Modulært design: skift aluminiumsblokke og hætteglas; fastgør kompatibel fordampningsmanifold
  • Fire modeller: størrelser med enkelt-blok og tredobbelt-blok med enten kun opvarmning eller opvarmning og omrøring
  • Mulighed for temperaturkontrol i blokken med fjernaflæst temperatursonde, som er valgfrit tilbehør til at regulere temperaturen i blokbrønde eller egentlige prøvehætteglas
Komplet Reacti-Therm derivatiseringssystem til prøver
Derivatiseringssystemet kan kombinere opvarmning, omrøring og fordampning i et alsidigt, modulært system, der nemt kan konfigureres til din applikation.
  • Reacti-Therm opvarmnings-/omrøringsmodul
  • Reacti-Vap fordampningsmodul
  • Reacti-Blocks, Reacti-Vial magnetomrørere og Reacti-Vial små reaktionshætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fjernaflæst temperatursonde
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.