Beskrivelse
Udfør derivatisering og andre mindre reaktioner pålideligt og nemt ved hjælp af Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ opvarmnings- og omrøringsmodul. Dette modul har tørre blokvarmere, der giver ensartet, stabil opvarmning fra 10™200 °C. Reacti-Therm opvarmeren/omrøreren fås i —fire modeller, enkelt- og tredobbelt-blokstørrelse med enten opvarmningskapacitet eller opvarmnings- og omrøringskapacitet. Dette alsidige system er kompatibelt med en bred vifte af udskifteligt tilbehør til små prøver inden for en række applikationer.
Ideelle applikationer
- Generel prøveinkubation og fordampning i en række forskellige rør- og hætteglasstørrelser
- Derivatiseringsprocesser til silylering, alkylering og acylering til GC-prøveforberedelse.
- Proteinhydrolyse og vakuumhydrolysereaktioner til aminosyreanalyse med HPLC
Yderligere funktioner
- LED-display: match digitalt display med termometer i blokken for at kalibrere temperaturindstillingspunktet
- Modulært design: skift aluminiumsblokke og hætteglas; fastgør kompatibel fordampningsmanifold
- Fire modeller: størrelser med enkelt-blok og tredobbelt-blok med enten kun opvarmning eller opvarmning og omrøring
- Mulighed for temperaturkontrol i blokken med fjernaflæst temperatursonde, som er valgfrit tilbehør til at regulere temperaturen i blokbrønde eller egentlige prøvehætteglas
Komplet Reacti-Therm derivatiseringssystem til prøver
Derivatiseringssystemet kan kombinere opvarmning, omrøring og fordampning i et alsidigt, modulært system, der nemt kan konfigureres til din applikation.
- Reacti-Therm opvarmnings-/omrøringsmodul
- Reacti-Vap fordampningsmodul
- Reacti-Blocks, Reacti-Vial magnetomrørere og Reacti-Vial små reaktionshætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tredobbeltblok opvarmnings- og omrøringsmodul |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.