Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Alu blokke
Artikelnummer. 11597490 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Reacti-Block A-1
Reacti-Block B-1
Reacti-Block C-1
Reacti-Block F
Reacti-Block G
Reacti-Block K
Reacti-Block L
Reacti-Block M-1
Reacti-Block Q-1
Reacti-Block S-1
Reacti-Block T-1
Reacti-Block U-1
Reacti-Block V-1
Reacti-Block Z-1
Oversigt:
Blanke – ingen huller (til tilpasset boring) 5,1 cm høj
Holder 13 x 13 mm diameter reagensglas; 13 huller (14 mm diameter x 45 mm dyb)
Holder 8 x 20 mm diameter reagensglas; 8 huller (21 mm diameter x 45 mm dyb)
Holder 9 x 16 mm diameter reagensglas; 9 huller (17 mm diameter x 45 mm dyb)
Indeholder 13 x 0,3 mL eller 1 mL Reacti-hætteglas; 13 huller (14 mm diameter x 23 mm dyb)
Indeholder 13 x 3,5 ml skruelåg Septum hætteglas; 13 huller (15 mm diameter x 34 mm dyb)
Indeholder 16 x 0,1 ml Reacti-hætteglas; 16 huller (12 mm diameter x 21 mm dyb)
Indeholder 17 mikrocentrifuge-reagensglas; 17 huller (11 mm diameter x 45 mm dyb)
Indeholder 4 x 18mL vakuumhydrolyserør; 4 huller (19 mm diameter x 64 mm dyb)
Indeholder 6 x 27,5 ml Reacti-hætteglas; 6 huller (28,5 mm diameter x 70 mm dyb)
Indeholder 8 x 10mL Reacti-hætteglas; 8 huller (25 mm diameter x 46 mm dyb)
Indeholder 8 x 6mL vakuumhydrolyserør; 8 huller (10 mm diameter x 64 mm dyb)
Indeholder 9 x 0,1 mm Reacti-hætteglas; 9 huller (12 mm diameter x 21 mm dyb)
Indeholder 9 x 3 mL eller 5 mL Reacti-hætteglas; 9 huller (21 mm diameter x 32 mm dyb)
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Oversigt unitSize
11597490 Reacti-Block M-1 Indeholder 6 x 27,5 ml Reacti-hætteglas; 6 huller (28,5 mm diameter x 70 mm dyb) Hver
11527490 Reacti-Block A-1 Indeholder 13 x 0,3 mL eller 1 mL Reacti-hætteglas; 13 huller (14 mm diameter x 23 mm dyb) Hver
11557500 Reacti-Block V-1 Indeholder 17 mikrocentrifuge-reagensglas; 17 huller (11 mm diameter x 45 mm dyb) Hver
11547500 Reacti-Block U-1 Holder 8 x 20 mm diameter reagensglas; 8 huller (21 mm diameter x 45 mm dyb) Hver
11537500 Reacti-Block T-1 Holder 9 x 16 mm diameter reagensglas; 9 huller (17 mm diameter x 45 mm dyb) Hver
11527500 Reacti-Block S-1 Holder 13 x 13 mm diameter reagensglas; 13 huller (14 mm diameter x 45 mm dyb) Hver
11517500 Reacti-Block Q-1 Indeholder 8 x 10mL Reacti-hætteglas; 8 huller (25 mm diameter x 46 mm dyb) Hver
11507500 Reacti-Block L Indeholder 16 x 0,1 ml Reacti-hætteglas; 16 huller (12 mm diameter x 21 mm dyb) Hver
11587490 Reacti-Block K Blanke – ingen huller (til tilpasset boring) 5,1 cm høj Hver
11567490 Reacti-Block G Indeholder 4 x 18mL vakuumhydrolyserør; 4 huller (19 mm diameter x 64 mm dyb) Hver
11557490 Reacti-Block F Indeholder 8 x 6mL vakuumhydrolyserør; 8 huller (10 mm diameter x 64 mm dyb) Hver
11547490 Reacti-Block C-1 Indeholder 13 x 3,5 ml skruelåg Septum hætteglas; 13 huller (15 mm diameter x 34 mm dyb) Hver
11537490 Reacti-Block B-1 Indeholder 9 x 3 mL eller 5 mL Reacti-hætteglas; 9 huller (21 mm diameter x 32 mm dyb) Hver
15237518 Reacti-Block Z-1 Indeholder 9 x 0,1 mm Reacti-hætteglas; 9 huller (12 mm diameter x 21 mm dyb) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11597490 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS18811
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konfigurer Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul med udskiftelige aluminiumsblokke med en række forskellige hulkonfigurationer til hætteglas og rør.
Konfigurer din Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul med disse udskiftelige Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Alu blokke. Tilgængelig i en bred vifte af hulkonfigurationer, de kan rumme næsten enhver størrelse Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Lille reaktionshætteglas, reagensglas eller mikrocentrifugerør. Reacti-blokkene er konstrueret af en aluminiumslegering for optimal varmeledningsevne og indeholder en termometerbrønd. Mange blokke er kompatible til brug med Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Fordamper.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 28.5 mm
Oversigt Indeholder 6 x 27,5 ml Reacti-hætteglas; 6 huller (28,5 mm diameter x 70 mm dyb)
Materiale Aluminiumslegering
Til brug med (udstyr) 27,5 mL Reacti-hætteglas
Type Reacti-Block M-1
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.