Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Alu blokke
Artikelnummer. 11557500 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Reacti-Block A-1
Reacti-Block B-1
Reacti-Block C-1
Reacti-Block F
Reacti-Block G
Reacti-Block K
Reacti-Block L
Reacti-Block M-1
Reacti-Block Q-1
Reacti-Block S-1
Reacti-Block T-1
Reacti-Block U-1
Reacti-Block V-1
Reacti-Block Z-1
Oversigt:
Blanke – ingen huller (til tilpasset boring) 5,1 cm høj
Holder 13 x 13 mm diameter reagensglas; 13 huller (14 mm diameter x 45 mm dyb)
Holder 8 x 20 mm diameter reagensglas; 8 huller (21 mm diameter x 45 mm dyb)
Holder 9 x 16 mm diameter reagensglas; 9 huller (17 mm diameter x 45 mm dyb)
Indeholder 13 x 0,3 mL eller 1 mL Reacti-hætteglas; 13 huller (14 mm diameter x 23 mm dyb)
Indeholder 13 x 3,5 ml skruelåg Septum hætteglas; 13 huller (15 mm diameter x 34 mm dyb)
Indeholder 16 x 0,1 ml Reacti-hætteglas; 16 huller (12 mm diameter x 21 mm dyb)
Indeholder 17 mikrocentrifuge-reagensglas; 17 huller (11 mm diameter x 45 mm dyb)
Indeholder 4 x 18mL vakuumhydrolyserør; 4 huller (19 mm diameter x 64 mm dyb)
Indeholder 6 x 27,5 ml Reacti-hætteglas; 6 huller (28,5 mm diameter x 70 mm dyb)
Indeholder 8 x 10mL Reacti-hætteglas; 8 huller (25 mm diameter x 46 mm dyb)
Indeholder 8 x 6mL vakuumhydrolyserør; 8 huller (10 mm diameter x 64 mm dyb)
Indeholder 9 x 0,1 mm Reacti-hætteglas; 9 huller (12 mm diameter x 21 mm dyb)
Indeholder 9 x 3 mL eller 5 mL Reacti-hætteglas; 9 huller (21 mm diameter x 32 mm dyb)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11557500
Brand: Thermo Scientific™ TS18819
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konfigurer Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul med udskiftelige aluminiumsblokke med en række forskellige hulkonfigurationer til hætteglas og rør.
Konfigurer din Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul med disse udskiftelige Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Alu blokke. Tilgængelig i en bred vifte af hulkonfigurationer, de kan rumme næsten enhver størrelse Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Lille reaktionshætteglas, reagensglas eller mikrocentrifugerør. Reacti-blokkene er konstrueret af en aluminiumslegering for optimal varmeledningsevne og indeholder en termometerbrønd. Mange blokke er kompatible til brug med Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Fordamper.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Oversigt Indeholder 17 mikrocentrifuge-reagensglas; 17 huller (11 mm diameter x 45 mm dyb)
Materiale Aluminiumslegering
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge reagensglas
Type Reacti-Block V-1
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.