Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Alu blokke
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Konfigurer Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul med udskiftelige aluminiumsblokke med en række forskellige hulkonfigurationer til hætteglas og rør.
Konfigurer din Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Varme- og omrøringsmodul med disse udskiftelige Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Alu blokke. Tilgængelig i en bred vifte af hulkonfigurationer, de kan rumme næsten enhver størrelse Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Lille reaktionshætteglas, reagensglas eller mikrocentrifugerør. Reacti-blokkene er konstrueret af en aluminiumslegering for optimal varmeledningsevne og indeholder en termometerbrønd. Mange blokke er kompatible til brug med Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Fordamper.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Oversigt | Indeholder 16 x 0,1 ml Reacti-hætteglas; 16 huller (12 mm diameter x 21 mm dyb) |
| Materiale | Aluminiumslegering |
| Til brug med (udstyr) | 0,1 mL Reacti-hætteglas |
| Type | Reacti-Block L |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.