Få mere at vide
Hirschmann™ rea-stabil™ Flydende flaske
Artikelnummer. 10379561
Skift visning
Volumen (metrisk):
200 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10379561 200 ml 200ml
1 options
Artikelnummer. 10379561 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9780100
 Begrænset vare
På lager
Hjælper med at undgå dannelse af alger, bakterier og skimmelsvamp i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ rea-stabil™ Liquid Bottle er til brug med varmtvandsbade, termostater og lignende anvendelsesområder.
  • Baktericid og fungicid
  • Ikke giftig
  • Meget økonomisk - 0,1% arbejdskoncentration
Tekniske data
Produkttype Stabiliseringskoncentrat
Form Væske
Koncentration 0.1%
Beholdertype Flaske
Volumen (metrisk) 200 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • rea-stabil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.