Få mere at vide
Hirschmann™ rea-sol™ Hurtigt rengøringsmiddel
Beschreibung
- Med anti-korrosionsadditiver
- Følsomme tests ikke påvirket
- Fri for klor og kaustiske alkalier
- Miljøvenlig og giftfri
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Rengøringsmiddel |
| Produktlinje | Rea Sol |
| Koncentration | 1% |
| Beholdertype | Dåse |
| Til brug med (applikation) | Anti-korrosionsadditiver |
| Volumen (metrisk) | 5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- rea-sol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?